ContactUsLinkComponent
Halogentrockner HX204 Ablesbarkeit MC: 0,01% 0,001% Wiederholbarkeit MC (Probengewicht): 0,05% 0,01% (2g 10g) Höchstlast: 81g Temperaturbereich: 40C 230C Trocknungsprogramme: 4 Methodenspeicher: 300 Garantierte Sicherheit für regulierte Bereich 1 * 1 ST
Artikelnr. METT30019875
Lieferant:  Mettler - Toledo
Halogentrockner HX204 Ablesbarkeit MC: 0,01% 0,001% Wiederholbarkeit MC (Probengewicht): 0,05% 0,01% (2g 10g) Höchstlast: 81g Temperaturbereich: 40C 230C Trocknungsprogramme: 4 Methodenspeicher: 300 Garantierte Sicherheit für regulierte Bereich 1 * 1 ST
Artikelnr. METT30019875
Lieferant:  Mettler - Toledo
Frequently Bought Together