Air compressor, precision
Precision air compressor
Artikelnr. 564-3002
Anbieter: PEAK SCIENTIFIC
Springe zu:
Product Details & Documents
The Precision air compressor is designed specifically to provide a dedicated, fully integrated compressed air source for Precision Nitrogen and Precision Zero Air gas generators. Housed within the same compact, stackable form factor as the generators, the Precision air compressor module can be added to any Precision stack to give you a complete self contained GC gas solution, even where no house supply is available.
- Duplex compressor mounting system to dampen noise and vibration
- Service and repair status indicators
Outlet pressure: 120 to 145 psi
Spezifikationen
- Bezeichnung:Precision air compressor
- Seq:01
- Cat. No.:564-3002
- Abmessungen:406×380×540 mm
- Gewicht:42 kg
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.