AuftragsverfolgungKontakt
Nitrogen generators, precision nitrogen trace
Precision Nitrogen Trace, 0,60 l/min, 380×540×256 mm
Artikelnr. 564-3001
Anbieter:   PEAK SCIENTIFIC
Nitrogen generators, precision nitrogen trace
Artikelnr. 564-3001
Anbieter:  PEAK SCIENTIFIC
Nitrogen generators, precision nitrogen trace
Nitrogen generators, precision nitrogen trace
Precision Nitrogen Trace, 0,60 l/min, 380×540×256 mm
Preis
8 680,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These precision nitrogen trace generators produce "zero nitrogen" on demand from a compressed air source.
  • Suitable for carrier gas, make up gas and sample preparation
  • Regenerative CMS columns remove oxygen and moisture
  • Catalyst chamber to remove hydrocarbons (as methane) to <0,05 ppm with no expensive catalyst chamber replacements
Maximum pressure: 5,5 bar
Min/ max operating temperature: 5 to 35 °C
Gas outlet: 1×¹/₄" BSPP
Purity: >99,9995%
Weight: 21 kg (26 kg for the 1,00 l/min flow rate model)
Spezifikationen
  • Förderleistung:
    0,60 l/min
  • Seq:
    02
  • B×T×H:
    380×540×256 mm
  • Typ:
    Precision Nitrogen Trace
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.