Hydrogen generator, Precision Hydrogen Trace
Precision hydrogen trace, 500 cc, 500 ml/min, 380×540×406 mm
Artikelnr. 564-0173
Anbieter: PEAK SCIENTIFIC
Springe zu:
Product Details & Documents
This generator is suitable for carrier gas and flame gas at trace detection limits. Hydrogen purity 99,9999%. Moisture content <1 ppm.
- Proven PEM Technology generates hydrogen safely and reliably
- Regenerative PSA Dryers ensure highest level of purity
- Automatic loading pump as standard
- Maintenance limited to replacing de-ionizer cartridge
- Internal leak detection with automatic shutdown features
- Series option to combine multiple units for higher flow requirements
- Remote shutdown
- GC In Oven Hydrogen Leak Detector available as an optional extra
Delivery pressure: 0 to 6,9 bar
Spezifikationen
- Förderleistung:500 ml/min
- Seq:01
- B×T×H:380×540×406 mm
- Typ:Precision hydrogen trace, 500 cc
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.