Microscope objective lens mounts
Lens holder with angular adjustment
DIDAPOD060560
: DIDALAB
The objective holder allows precise positioning of a microscope objective according to the vertical and the horizontal.
- Both axes 2 mm each
- Holder is mounted on a 10 mm diameter rod
- Bezeichnung:Lens holder with angular adjustment
- Seq:02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.