AuftragsverfolgungKontakt
Diode lasers, class II
Diode laser, red, Class II, 650 nm
Artikelnr. DIDAPOD013133
Anbieter:   DIDALAB
Diode lasers, class II
Artikelnr. DIDAPOD013133
Anbieter:  DIDALAB
Diode lasers, class II
Diode lasers, class II
Diode laser, red, Class II, 650 nm
Preis
125,13 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
  • Power slightly less than 1 mW
  • Homogenous and lightly divergent beam (3,2×7,1 mm at 10 metres)
  • Electronic device for constant power throughout its use
  • Polarized beam - ON / OFF switch
 : Laser provided on Ø 10 mm rod with mains power supply.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Diode laser, red, Class II
  • Wellenlänge:
    650 nm
  • Cat. No.:
    DIDAPOD013133