AuftragsverfolgungKontakt
Microlab® 600 Spritzendispenser
Einzelspritzendispenser mit Basissteuerung, Microlab 610-DIS, eine 1-ml-BFP-Standardspritze
  615-0023
Microlab® 600 Spritzendispenser
  615-0023
Microlab® 600 Spritzendispenser
Microlab® 600 Spritzendispenser
Einzelspritzendispenser mit Basissteuerung, Microlab 610-DIS, eine 1-ml-BFP-Standardspritze
6 990,00 €
1 * 1 ST
Die Microlab® 600 Dispenser sind hochpräzise Spritzenpumpen mit einer grafischen Touchscreen-Benutzeroberfläche, die für die schnelle und einfache Dispensierung von Flüssigkeiten konzipiert ist. Dieses Verdrängungssystem bietet eine Genauigkeit von über 99%, unabhängig von Flüssigkeitsviskosität, Dampfdruck und Temperatur. Der inerte Flüssigkeitspfad minimiert die Probenverschleppung und verbessert die Kompatibilität mit aggressiven Chemikalien. Es sind drei verschiedene Spendermodelle erhältlich.
  • Dispensiert Volumina von 100 ul bis 50 ml
  • Inerter Flüssigkeitspfad widersteht auch aggressiven Chemikalien
Der Einzelspritzendispenser ist ideal für spezielle Dispensieranwendungen, die einen einzelnen Spritzenantrieb erfordern. Der Doppelspritzendispenser verfügt über zwei Spritzenantriebe für Anwendungen wie Tierdosierung, bei denen mehr als eine Flüssigkeit gleichzeitig verwendet werden muss. Der Doppelspritzen-Dauerdispenser ist für zeitkritische Anwendungen konzipiert, bei denen wiederholtes Dispensieren erforderlich ist.
Der Basis-Controller wird standardmäßig mit einem Schnellstartbildschirm geliefert, der grundlegende Verdünnungs- und Abgabefunktionen bietet. Der erweiterte Controller bietet zusätzliche Funktionen durch intuitive Assistenten und den benutzerdefinierten Methodeneditor. Assistenteneinstellungen können als Favoriten oder benutzerdefinierte Methoden auf dem Hardwareschlüssel gespeichert werden. Der Basis-Controller kann auf den erweiterten Controller aktualisiert werden, wenn er nicht anfangs ausgewählt wurde.
Die eigenständige Spritzenpumpe bietet vollständige Kontrolle mit benutzerdefinierten Programmiermethoden unter Verwendung von Visual C#®, Visual Basic® und LabVIEW®. Befehle können von überall auf der Welt an jedes Instrument im Netzwerk gesendet werden. Die API ist kompatibel mit Windows®-Computern mit Microsoft®. NET Version 2.0 oder höher.
 : CE-Kennzeichnung. CSA-zertifiziert.
 : Die Bubble Free Prime (BFP)-Spritze wurde speziell für die Microlab® 600-Serie entwickelt und ist der einzige Spritzentyp, der mit dem Instrument kompatibel ist. Sie hat eine konische Kolbenspitze, die durch das Gewindeende und in das Ventil hineinragt. Diese einzigartige Konstruktion drückt die Luft aus der Spritze und dem Ventil heraus, wodurch die Anzahl der erforderlichen Ansaugzyklen verringert wird.
 : Dispenser werden mit einer Concorde-Handsonde (Doppeldispenser verwenden die Doppel-Druckknopf-Handsonde), Universalventilen, Füll-/Dispensierschläuchen, Zubehörhalter, länderspezifischem Netzkabel und Standardspritzen geliefert. Standalone-Pumpen werden mit Universalventilen, länderspezifischem Netzkabel und Standardspritzen geliefert. Um einen Dispenser oder eine Standalone-Pumpe mit anderen Spritzengrößen zu bestellen, wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Avantor-Verkaufsbüro.
  • Bezeichnung:
    Einzelspritzendispenser mit Basissteuerung, Microlab 610-DIS, eine 1-ml-BFP-Standardspritze
  • Seq:
    01
Accessories
  •  
    Bezeichnung
  • HAMI10150621
    Luer-Lock-Umrüstsatz
    1 * 1 ST - 124,00 €
  •  
    Bezeichnung
  • HAMI1171-02
    Dosierschlauch, Volumen 3,14 µl/mm kundenspezifische Längen, 12 Gauge, FEP
    1 * 1 ST - 80,40 €
  •  
    Bezeichnung
  • HAMI1173-02
    Dosierschlauch, Volumen 0,79 µl/mm kundenspezifische Längen, 18 Gauge, FEP
    1 * 1 ST - 80,40 €
  •  
    Bezeichnung
  • HAMI64241-01
    Displayschutz, PET
    1 * 2 ST - 61,80 €
  •  
    Bezeichnung
  • HAMI61092-01
    Universalnetzteil, 110 - 220 VAC
    1 * 1 ST - 136,00 €
  •  
    Bezeichnung
  • HAMI65160-01
    Kabelmanagementsystem für Handsonde mit Einwegspitze
    1 * 1 ST - 173,00 €
  •  
    Bezeichnung
  • HAMI68562-01
    Luftschutzschild für Frischluft im Gerät
    1 * 1 ST - 476,00 €
  •  
    Bezeichnung
  • 613-1624
    Handsonde mit zwei Druckknöpfen
    1 * 1 ST - 906,00 €
  •  
    Bezeichnung
  • HAMI1172-02
    Füllschlauch, Volumen 3,14 µl/mm kundenspezifische Längen, 12 Gauge, FEP
    1 * 1 ST - 66,00 €
  •  
    Bezeichnung
  • HAMI1174-02
    Füllschlauch, Volumen 0,79 µl/mm kundenspezifische Längen, 18 Gauge, FEP
    1 * 1 ST - 66,00 €
  •  
    Bezeichnung
  • HAMI61491-01
    Continuous-Füllschlauch, Volumen 3,14 µl/mm, 12 Gauge, FEP
    1 * 1 ST - 100,00 €
  •  
    Bezeichnung
  • HAMI61500-05
    Neuer Microlab 600 Controller, einschließlich SD-Kartenslot, serieller Schnittstelle, großem und kleinem USB-Anschluss
    1 * 1 ST - 3 020,00 €
  •  
    Bezeichnung
  • HAMI61491-02
    Continuous-Füllschlauch, Volumen 0,79 µl/mm, 18 Gauge, FEP
    1 * 1 ST - 88,60 €
  •  
    Bezeichnung
  • 613-5822
    Drucker-Kit enthält Drucker, Netzteil, Adapter und Kabel
    1 * 1 ST
  •  
    Bezeichnung
  • HAMI75702
    Einwegspitzen für 613-1625, 5 ml
    1 * 250 ST - 107,00 €
  •  
    Bezeichnung
  • 613-1626
    Fußschalter für ML 600 Serie
    1 * 1 ST - 245,00 €
  •  
    Bezeichnung
  • HAMI61729-01
    Ventilstopfen
    1 * 1 ST - 22,70 €
  •  
    Bezeichnung
  • 613-1625
    Tragbarer Fühler mit Einwegspitze, großvolumig (1 - 5 ml)
    1 * 1 ST - 1 720,00 €
  •  
    Bezeichnung
  • HAMI61710-01
    Fühlerhalterung und Schlauchständer
    1 * 1 ST - 167,00 €
  •  
    Bezeichnung
  • 613-1582
    Füllschlauch, Volumen 0,96 ml, 1219 mm, 18 Gauge, FEP
    1 * 1 ST - 48,50 €
  •  
    Bezeichnung
  • 613-1583
    Füllschlauch, Volumen 4,57 ml, 1219 mm, 12 Gauge, FEP
    1 * 1 ST - 46,40 €
  •  
    Bezeichnung
  • HAMI61500-03
    Benutzerdefiniertes Programmierkit (kompatibel mit Microsoft® .NET 2.0 und höher)
    1 * 1 ST - 321,00 €
  •  
    Bezeichnung
  • 613-1621
    Tragbarer Fühler Concorde CT
    1 * 1 ST - 302,00 €
  •  
    Bezeichnung
  • HAMI61498-01
    Ventil-Querrohr-Baugruppe
    1 * 1 ST - 42,30 €
  •  
    Bezeichnung
  • 613-1620
    Linkes Ventil
    1 * 1 ST - 366,00 €
  •  
    Bezeichnung
  • 613-1584
    Dosierschlauch, Volumen 1,08 ml, 1372 mm, 18 Gauge, FEP
    1 * 1 ST - 49,50 €
  •  
    Bezeichnung
  • 613-1585
    Dispense tubing, volume 5,15 ml, 1372 mm, 6,35 - 711,2 mm UNF, 12 gauge, FEP
    1 * 1 ST - 49,50 €
  •  
    Bezeichnung
  • 613-1619
    Rechter Ventilaufbau
    1 * 1 ST - 366,00 €
  •  
    Bezeichnung
  • 613-5823
    Handsonde mit Einwegspitze, 0,5 - 1000 µl
    1 * 1 ST - 821,00 €
  •  
    Bezeichnung
  • HAMI88990
    Schlauchschellen
    1 * 5 ST - 64,90 €
  •  
    Bezeichnung
  • HAMI61500-02
    Upgrade-Kit von Basic auf Advanced Controller, einschließlich 2 GB SD-Karte
    1 * 1 ST - 799,00 €