ContactUsLinkComponent
ToxiRAE Pro CO2 Text: 1-Gas-Detektor als Diffusionsgerät, Sensor: CO2: NDIR (infrarot) Kohlendioxid Sensor, Messbereich: 0-50000ppm, Auflösung: 100ppm Alarme: optisch (weitwinkel), akustisch (90dB), vibration Alarmgrenzen einstellbar ( Passwortschutz 1 * 1 ST
Catalog # RAESG02-0007-000
Supplier:  RAE SYSTEMS
ToxiRAE Pro CO2 Text: 1-Gas-Detektor als Diffusionsgerät, Sensor: CO2: NDIR (infrarot) Kohlendioxid Sensor, Messbereich: 0-50000ppm, Auflösung: 100ppm Alarme: optisch (weitwinkel), akustisch (90dB), vibration Alarmgrenzen einstellbar ( Passwortschutz 1 * 1 ST
Catalog # RAESG02-0007-000
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together