AuftragsverfolgungKontakt
Spinner flasks, adjustable hanging bar | Avantor
Spinner flasks, adjustable hanging bar
3000 ml, Centre neck 100 mm, side arm 45 mm, 165×290 mm
Artikelnr. BELC1967-03000
Marketsource
Anbieter:   BELLCO GLASS
Spinner flasks, adjustable hanging bar
Artikelnr. BELC1967-03000
Anbieter:  BELLCO GLASS
Marketsource
Spinner flasks, adjustable hanging bar
Spinner flasks, adjustable hanging bar
3000 ml, Centre neck 100 mm, side arm 45 mm, 165×290 mm
Preis
1 130,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spinner flasks, made of borosilicate glass,with PTFE impeller assembly.
  • Height adjustable impeller
  • Impeller assembly rides on glass bearing for friction free operation
  • Flat bottom
The hanging bar spinner flasks have black phenolic rubber-lined central and sidearm caps for 25 and 50 ml flasks.
Spezifikationen
  • Ø×H:
    165×290 mm
  • Kapazität:
    3000 ml
  • Seq:
    06
  • Hals:
    Centre neck 100 mm, side arm 45 mm
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BELC1969-71000
    Glass shaft, for 1000 ml flasks
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 19,10 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BELC1965-90100
    Cap assembly, for 500 - 3000 ml flasks, consists of screw cap, liner and compression fitting
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 241,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BELC1969-73000
    Glass shaft, for 3000 ml flasks
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 30,80 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BELC1965-90070
    Cap assembly, for 100 - 500 ml flasks, consists of screw cap, liner and compression fitting
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 239,00 €