Bürste, FlexBrush™
Polyesterüberzug, bestrahlt
141-1644
Die FlexBrush™ ist ideal für die Reinigung über und um Rohrleitungen und Armaturen. Der flexible Kopf kann vom Benutzer für individuelle Reinigungsanwendungen verformt werden.
- Biegbare Bürste mit Polyester- oder Mikrofaser-Bezug
- Ende mit Trapezgewinde eignet sich für den Anschluss verschiedener Griffe für eine verlängerte Reichweite
- Bezüge sind beständig gegen starke Desinfektionsmittel; autoklavierbar
- Bezeichnung:Polyesterüberzug, bestrahlt
- Seq:06
- Cat. No.:141-1644
- Umweltfreundlichkeit:Abfallreduzierend