AuftragsverfolgungKontakt
Mopp-Köpfe, DryMop™ | Avantor
Mopp-Köpfe, DryMop™
Dry Mop™ Griff, Metall, 1524 mm
Artikelnr. MICRDMH-60M
Anbieter:   MICRONOVA
Mopp-Köpfe, DryMop™
Artikelnr. MICRDMH-60M
Anbieter:  MICRONOVA
Mopp-Köpfe, DryMop™
Mopp-Köpfe, DryMop™
Dry Mop™ Griff, Metall, 1524 mm
Preis
63,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Zum Entstauben und Trockenwischen großer Oberflächen.
  • Flaches Design
  • Kopf mit Polyesterpolster begrenzt die Partikelbildung
  • Schwenkkopf für leichtes Manövrieren
  • Waschbare und autoklavierbare Bezüge
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Dry Mop™ Griff, Metall
  • Länge:
    1524 mm
  • Seq:
    04