AuftragsverfolgungKontakt
Microfiber string mops, M-Zone MegaSorb™ | Avantor
Microfiber string mops, M-Zone MegaSorb™
MegaSorb™ mop head, 10 oz., bulk pack, Blau, Mikrofasern
Artikelnr. MICRJZMZCRMS-10
Anbieter:   MICRONOVA
Microfiber string mops, M-Zone MegaSorb™
Artikelnr. MICRJZMZCRMS-10
Anbieter:  MICRONOVA
Microfiber string mops, M-Zone MegaSorb™
Microfiber string mops, M-Zone MegaSorb™
MegaSorb™ mop head, 10 oz., bulk pack, Blau, Mikrofasern
Preis
36,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
A highly absorbent mop that combines the cleaning efficiency of microfibre with the ease of a looped string mop. The tufted strands are comprised of polyester and nylon filaments, designed to pick up liquids and tiny particles in controlled and critical environments.
  • Highly absorbent and low-linting
  • Polyester and nylon tufted microfibre tubes
  • Picks up tiny particles where cotton fibres just roll over
  • White microfibre option includes an additional scrubbing band
  • Use with MH-1 handle or QDMH-1 MicroMop adapter with SSU series handles
  • Compatible with alcohol and strong disinfectants
  • Launderable for reuse
  • Autoclavable
The M-Zone™ MegaSorb™ Microfibre String Mop features distinctive microfiber tubes with tufted strands made of polyester and nylon filaments, 30 times smaller than cotton fibres, that work to pick up tiny particles.
Spezifikationen
  • Farbe:
    Blau
  • Bezeichnung:
    MegaSorb™ mop head, 10 oz., bulk pack
  • Material:
    Mikrofasern
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    MICRJZMZCRMS-10
  • Umweltfreundlichkeit:
    Abfallreduzierend
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Länge
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MICRMHC-1
    MicroMop®-Griff, Glasfiber
    1524 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 72,20 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 129-0170
    MicroMop® Adapter: Klemme aus PP zur Aufnahme von Bodenwischern der Micromop- und PolyGen-Serie. Wird an den Stielen der SSU-Serie befestigt.
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 157,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Länge
    Material
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 129-0551
    Teleskopstiel aus Edelstahl mit Schnell-Trennvorrichtung
    965 - 1829 mm
    Edelstahl 304
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 358,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Länge
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 129-0165
    MicroMop® Stiel, Fiberglas/PP
    1626 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 85,50 €