AuftragsverfolgungKontakt
Bucket Liners | Avantor
Bucket Liners
Disposable bucket liners, double bagged, irradiated, LDPE/Nylon, 457,2×457,2 mm
Artikelnr. MICRBKL1-1818IR
Anbieter:   MICRONOVA
Bucket Liners
Artikelnr. MICRBKL1-1818IR
Anbieter:  MICRONOVA
Bucket Liners
Bucket Liners
Disposable bucket liners, double bagged, irradiated, LDPE/Nylon, 457,2×457,2 mm
Preis
514,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
The unique LDPE/nylon laminate is a good barrier material for transporting raw materials or to line buckets containing disinfectants or other cleaning solutions.
  • Laminate is 75% LDPE, 25% nylon
  • Excellent for disinfectants and cleaning solutions
  • Ideal for product parts transport
Designed for cleanrooms and controlled environments. Available as sterile and non-irradiated.
Verpackung: Individually double packed, packed in a case of 24/50/200.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Disposable bucket liners, double bagged, irradiated
  • L×B:
    457,2×457,2 mm
  • Material:
    LDPE/Nylon
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    MICRBKL1-1818IR
  • Umweltfreundlichkeit:
    Abfallreduzierend
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.