Näherungsschalter IGEX20 05 GSP Staub EX Zone 20 DC 24 V Direktspeisung PNP-Schaltausgang Nennschaltabstand 5 b mm Ex-Zeichen: II 1D Ex ma IIIC t 80°C Da IP 67 Zulassung: TÜV 05 ATEX 2845 X Betriebsspannung 10...30 DC V Schaltstrom: 100 mA Kurzschlus 1 * 1 ST
Artikelnr. EGEEP31178/3M
Lieferant: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together