AuftragsverfolgungKontakt
Disposable Post Mortem scalpels | Avantor
Disposable Post Mortem scalpels
PM40B, with bull nose blade
Artikelnr. SWAN2581
Anbieter:   SWANN MORTON
Disposable Post Mortem scalpels
Artikelnr. SWAN2581
Anbieter:  SWANN MORTON
Disposable Post Mortem scalpels
Disposable Post Mortem scalpels
PM40B, with bull nose blade
Preis
122,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Carbon blade. Non sterile, disposable histopathology and autopsy knives.
  • With easy to remove guard to protect the cutting edge: Users do not have to fix the blade to the handle
  • Available with either standard PM40 blade or PM40B bull nose blade fixed in a distinctive blue handle
Dokumente
Spezifikationen
  • Typ:
    PM40B, with bull nose blade