AuftragsverfolgungKontakt
ICP multi-element standards (28 components) | Avantor
ICP multi-element standards (28 components)
ICP multi-element standard, 100 mg/l, (28 elements in in 5 % HNO₃) Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn, 5% HNO₃, 100 mL
Artikelnr. ACSDMB56A.K1.5N.L1
Anbieter:   CPACHEM
ICP multi-element standards (28 components)
Artikelnr. ACSDMB56A.K1.5N.L1
Anbieter:  CPACHEM
CAS Nummer:  
ICP multi-element standards (28 components)
ICP multi-element standards (28 components)
ICP multi-element standard, 100 mg/l, (28 elements in in 5 % HNO₃) Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn, 5% HNO₃, 100 mL
CAS Nummer:  
Preis
382,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Matrix:
    5% HNO₃
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    ICP multi-element standard, 100 mg/l, (28 elements in in 5 % HNO₃) Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.