AuftragsverfolgungKontakt
Multi-element quality control standards for ICP
Multi-element quality control standards for 33 elements, 5% HNO₃, 100 mL
Artikelnr. ACSDM8A96.1.5N.L1
Anbieter:   CPACHEM
Multi-element quality control standards for ICP
Artikelnr. ACSDM8A96.1.5N.L1
Anbieter:  CPACHEM
CAS Nummer:  
Multi-element quality control standards for ICP
Multi-element quality control standards for ICP
Multi-element quality control standards for 33 elements, 5% HNO₃, 100 mL
CAS Nummer:  
Preis
148,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
ICP QC standards used for Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Cs, Co, Cr, Cu, Fe, In, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Nb, Pb, Rb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, U, Zn. 1 mg/l for 33 elememts.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Matrix:
    5% HNO₃
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    Multi-element quality control standards for 33 elements
Spezifikationen