Sample container, with screw cap
30 ml, 25 mm, 90 mm, Sterile, individually wrapped
Anbieter: DELTALAB
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, translucent, with screw cap.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
Straight walled containers for sample collection, storage and transport.
: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
- Ext.Ø:25 mm
- Verpackt:individually wrapped
- Typ:Sterile
- Kapazität:30 ml
- Höhe:90 mm
- Seq:03