Containers with screw cap
200 ml, Without label, Bulk packed, PS
Artikelnr. ANICC200S110
Anbieter: Anicrin
Springe zu:
Product Details & Documents
Containers made of PS or PP with colour coded screw caps.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
Bestellinformation: Specify the cap colour (red, yellow and white) required.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Dokumente
ANICC200S110_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Verpackt:Bulk packed
- Ausführung:Without label
- Kapazität:200 ml
- Material:PS
- Seq:01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.