ContactUsLinkComponent
Stehkolben 6000 ml mit GLS 80-Gewinde inklusive Chargenkennzeichnung mit Zertifikat Gesamthöhe: ca. 340 mm Durchmesser: ca. 237 mm Hals: ca. 101 mm 1 * 1 ST
Artikelnr. FISL4910
Stehkolben 6000 ml mit GLS 80-Gewinde inklusive Chargenkennzeichnung mit Zertifikat Gesamthöhe: ca. 340 mm Durchmesser: ca. 237 mm Hals: ca. 101 mm 1 * 1 ST
Artikelnr. FISL4910
Frequently Bought Together