ContactUsLinkComponent
Messgerät Scan Temp RH 869 Infrarotthermometer mit Thermoelementeingang, Feuchtesensor und Laser - IR-Temeperaturmessgerät mit Eingang für Thermoelementfühler NiCr-Ni (Typ K) und Feuchtefühler - Großes Display: zur gleichzeitigen Darstellung von Temp 1 * 1 ST
Artikelnr. DOST5020-0896
Lieferant:  TFA DOSTMANN
Messgerät Scan Temp RH 869 Infrarotthermometer mit Thermoelementeingang, Feuchtesensor und Laser - IR-Temeperaturmessgerät mit Eingang für Thermoelementfühler NiCr-Ni (Typ K) und Feuchtefühler - Großes Display: zur gleichzeitigen Darstellung von Temp 1 * 1 ST
Artikelnr. DOST5020-0896
Lieferant:  TFA DOSTMANN
Frequently Bought Together