Glasröhren
2,10±0,07 mm, 37,00±0,40 mm, ~1500 mm
Artikelnr. SCOR1485595
Anbieter: Schott AG
Springe zu:
Product Details & Documents
AR-Glas®, clear.
- Good chemical and physical properties
- Suitable for the production of items that must normally withstand only brief exposure to aggressive chemicals
- Not resistant to high thermal loads
Tube length ~1500 mm.
Spezifikationen
- Schlauch Außen-Ø:37,00±0,40 mm
- Wandstärke:2,10±0,07 mm
- Länge:~1500 mm
- Seq:14
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.