Storage Boxes, Multipurpose
94 l, Weiß, 660×450×410 mm
Artikelnr. BURK3418-0194
Anbieter: BURKLE
Springe zu:
Product Details & Documents
Made of HDPE, these practical storage containers are ideal for safe transport of pourable or liquid contents.
- With closed gripping edges
- Can be stacked
- Rounded inner edges and smooth inner surfaces for easy cleaning
- Enables use in foodstuffs/hygiene sector
Spezifikationen
- Kapazität:94 l
- Farbe:Weiß
- Seq:03
- B×T×H:660×450×410 mm
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungB×T×HVerfügbarkeitPreis
- BURK3418-0001Deckel für universelle Lagerkästen, PS, weiß- mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 26,50 €