ContactUsLinkComponent
MultiRAE Lite PGM-6208 6-Gas-Detektor als Pumpengerät Sensoren: CO2: NDIR-Infrarot Kohlendioxid-Sensor, Messbereich: 0-50000ppm CO+H2S: elektrochemischer Kohlenmonoxid+Schwefelwasserstoffsensor -Combo Messbereich H2S: 200ppm, Messbereich CO: 0-500ppm 1 * 1 ST
  RAESMAA3B8C1R3E020
MultiRAE Lite PGM-6208 6-Gas-Detektor als Pumpengerät Sensoren: CO2: NDIR-Infrarot Kohlendioxid-Sensor, Messbereich: 0-50000ppm CO+H2S: elektrochemischer Kohlenmonoxid+Schwefelwasserstoffsensor -Combo Messbereich H2S: 200ppm, Messbereich CO: 0-500ppm 1 * 1 ST
  RAESMAA3B8C1R3E020
Frequently Bought Together