AuftragsverfolgungKontakt
Handrefraktometer, MASTER Serie
Handrefraktometer, MASTER Serie
Handheld refractometer, MASTER-500, 0 – 90 °Bx, 1,0
Artikelnr. 635-0692
Anbieter:   Atago
Handrefraktometer, MASTER Serie
Artikelnr. 635-0692
Anbieter:  Atago
Handrefraktometer, MASTER Serie
Handrefraktometer, MASTER Serie
Handheld refractometer, MASTER-500, 0 – 90 °Bx, 1,0
Preis
229,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Die MASTER Serie von Handrefraktometern bietet eine Reihe einfach zu bedienender Geräte für eine breite Palette von Anwendungen.
  • MASTER-M: Standard model, clear scale, only two drops required
  • MASTER-T: Automated temperature compensation from 10 to +30 °C
  • MASTER-α: Automated temperature compensation (IP 65 except eyepiece), dust-tight and protected against water jets
  • MASTER-P: Designed with a plastic body for resistance to salty and acidic samples
The design has an ergonomic grip and a prism housing that allows for the sample to cover the prism without having to lift the daylight plate.
These instruments have automated temperature compensation in the range 10 to 30 °C.
Spezifikationen
  • Modell:
    MASTER-500
  • Messbereich:
    0 – 90 °Bx
  • Auflösung:
    1,0
  • Bezeichnung:
    Handheld refractometer
  • Seq:
    044
  • Cat. No.:
    635-0692
  • Gewicht:
    130 g
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ATAGRE-2315-61M
    Tageslichtplatte für MASTER-P mit Kunststoffgehäuse
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ATAGRE-2315-60M
    Tageslichtplatte der Serie MASTER-α/T/M mit Metallgehäuse