AuftragsverfolgungKontakt
Einsätze
E 468 1/4-Einsatz, Drahtkorb mit Deckel und Trennelementen, für verschiedene Utensilien, Edelstahl-Schweißgitter, G 7882, G 7892, G 7882 CD, G 7835/36 CD, 250×170×76 mm
Catalog # MIEL5043640
Supplier:   MIELE
Einsätze
Catalog # MIEL5043640
Supplier:  MIELE
Einsätze
Einsätze
E 468 1/4-Einsatz, Drahtkorb mit Deckel und Trennelementen, für verschiedene Utensilien, Edelstahl-Schweißgitter, G 7882, G 7892, G 7882 CD, G 7835/36 CD, 250×170×76 mm
Price
296,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Bezeichnung:
    E 468 1/4-Einsatz, Drahtkorb mit Deckel und Trennelementen, für verschiedene Utensilien, Edelstahl-Schweißgitter
  • Seq:
    16
  • B×T×H:
    250×170×76 mm
  • Für:
    G 7882, G 7892, G 7882 CD, G 7835/36 CD