ContactUsLinkComponent
MultiRAE Lite 4-Gas, O2/UEG/CO/H2S, Pumpe, Akku 4-Gas-Detektor als Pumpengerät, Sensoren: UEG/LEL: Katalytischer-Sensor, Messbereich: 0-100%UEG/LEL CO: elektrochemischer ‚Kohlenmonoxid-Sensor, Messbereich: 0-500ppm H2S: elektrochemischer Schwefelwass 1 * 1 ST
Artikelnr. RAESMAA300C1RE0020
Lieferant:  RAE SYSTEMS
MultiRAE Lite 4-Gas, O2/UEG/CO/H2S, Pumpe, Akku 4-Gas-Detektor als Pumpengerät, Sensoren: UEG/LEL: Katalytischer-Sensor, Messbereich: 0-100%UEG/LEL CO: elektrochemischer ‚Kohlenmonoxid-Sensor, Messbereich: 0-500ppm H2S: elektrochemischer Schwefelwass 1 * 1 ST
Artikelnr. RAESMAA300C1RE0020
Lieferant:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together