AuftragsverfolgungKontakt
Rotationsschüttler, Loopster basic und digital | Avantor
Rotationsschüttler, Loopster basic und digital
Loopster basic Rotationsschüttler
Artikelnr. 444-1039
Anbieter:   IKA
Rotationsschüttler, Loopster basic und digital
Artikelnr. 444-1039
Anbieter:  IKA
Rotationsschüttler, Loopster basic und digital
Rotationsschüttler, Loopster basic und digital
Loopster basic Rotationsschüttler
Preis
983,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Rotoren für schonendes und dennoch effektives Mischen. Das Basismodell arbeitet mit einer festen Geschwindigkeit, während die digitale Einheit über eine stufenlos einstellbare Geschwindigkeit verfügt. Ideal für biologische Proben, insbesondere Blut. Geeignet für das Trennen und Mischen von pulverförmigen und flüssigen Proben in Röhrchen bis 50 ml. Die leicht abnehmbaren Aufsätze ermöglichen eine schnelle Reinigung im Falle verschütteter Proben. Vielseitig einsetzbare Einheiten durch eine Vielzahl von Aufsätzen.
  • Frei verstellbarer Rotationswinkel
  • Kann bei 4 bis 50 °C in einem Inkubator oder Kühlraum verwendet werden
  • Einfache Bedienung über Tastenfeld
  • Für Dauerbetrieb geeignet
  • Timer: Countdown, einstellbar von 1 s bis 99 h 59 min (digitales Modell)
  • Digitales Gerät hat einen Zähler: Display zur Anzeige von Schüttelzeit und Fehlercode
Zertifizierung: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21
Zubehördetails:
Bestellinformation: Lieferung ohne Zubehör, benötigte Zusatzteile müssen separat bestellt werden.
Lieferumfang:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Loopster basic Rotationsschüttler
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    444-1039
  • Modell:
    Loopster basic
  • B×T×H:
    300×300×360 mm
  • Winkel:
    Verstellbar von horizontal nach vertikal
  • Schüttelbewegung:
    Rotierend
  • Drehzahlbereich:
    20 min⁻¹ fixiert
  • Max. load:
    2 kg
  • Eingangsleistung:
    16 W
  • Gewicht:
    3,6 kg
  • Display:
    Keine
  • Laufzeit:
    Keine
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0856
    Ersatzclips mit Ø10 mm zur Verwendung mit der Universalscheibe
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 12 ST - 48,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0952
    Ersatzclips
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 12 ST - 48,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0855
    Universalscheibe, Ersatzclips (separat erhältlich) können nach Belieben auf der Scheibe angeordnet werden
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 159,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0953
    Ersatzclips
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 12 ST - 48,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0850
    Röhrchenaufsatz für 48×1.5 ml Röhrchen mit Ø10 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 257,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0851
    Röhrchenaufsatz für 24×5 ml Röhrchen mit Ø12 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 184,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0852
    Röhrchenaufsatz für 20×15 ml Röhrchen mit Ø16 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 184,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0853
    Röhrchenaufsatz für 12×30 ml Röhrchen mit Ø25 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 184,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0854
    Röhrchenaufsatz für 12×50 ml Röhrchen mit Ø28 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 184,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0857
    Ersatzclips mit Ø12 mm zur Verwendung mit der Universalscheibe
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 12 ST - 48,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0951
    Ersatzclips
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 12 ST - 48,00 €