AuftragsverfolgungKontakt
Schüttler, Rocker 2D und 3D basic und digital | Avantor
Schüttler, Rocker 2D und 3D basic und digital
Rocker 3D digital
Artikelnr. 444-0818
Anbieter:   IKA
Schüttler, Rocker 2D und 3D basic und digital
Artikelnr. 444-0818
Anbieter:  IKA
Schüttler, Rocker 2D und 3D basic und digital
Schüttler, Rocker 2D und 3D basic und digital
Rocker 3D digital
Preis
1 230,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Schüttler für schonende Mischaufgaben, 2D-Modelle bieten eine Wippbewegung, 3D-Modelle eine dreidimensionale Taumelbewegung. Basic-Modelle verfügen über einen fest eingestellten Neigungswinkel, die digitalen Modelle über einen einstellbaren Neigungswinkel und eine einstellbare Drehzahl. Zum homogenen Mischen in Kolben, Kulturflaschen, Petrischalen und Röhrchen. 3D-Schüttler sind ideal für die Züchtung von Zellkulturen, DNA-Extraktionen, die Verteilung von Zellen sowie das Färben und Entfärben von Gelen. Auch bei Beladungs- und Spannungsschwankungen bleibt die Schütteldrehzahl konstant. Dank verschiedener Aufsätze können die Einheiten für eine Vielzahl an Anwendungen genutzt werden.
  • Kann bei 4 bis 50 °C in einem Inkubator oder Kühlraum verwendet werden
  • Einfache Bedienung durch Folientastatur
  • Für Dauerbetrieb geeignet
  • Timer: Countdown einstellbar von 1 s bis 99 h 59 min (Digitale Modelle)
  • Digitale Modelle verfügen über Counter, der die Schütteldauer anzeigt und eine Fehlercodeanzeige
Lieferumfang: Lieferumfang: Inklusive rutschfreier Gummimatte. Anderes Zubehör muss separat bestellt werden.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Rocker 3D digital
  • Seq:
    04
  • Cat. No.:
    444-0818
  • Modell:
    Rocker 3D digital
  • B×T×H:
    280×330×185 mm
  • Winkel:
    0 - 15°
  • Schüttelbewegung:
    Taumelbewegung
  • Drehzahlbereich:
    5–80 min⁻¹
  • Max. load:
    2 kg
  • Gewicht:
    2,2 kg
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0890
    Tablar, für 14×30 ml Röhrchen, Ø 25 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 48,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0887
    Genoppte Matte
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 30,50 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0886
    Ersatz-Gummimatte, universal
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 28,50 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0891
    Tablett, für 10×50-ml-Röhrchen, Ø 28 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 48,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0892
    Aufsatz für zweite Ebene
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 86,50 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0888
    Tablar, für 28×5 ml Röhrchen, Ø 12 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 48,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0889
    Tablar, für 16×15 ml Röhrchen, Ø 16 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 48,00 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.