AuftragsverfolgungKontakt
Objektive
Plan-achromatisches Objektiv, 20x/0,40, —
Artikelnr. 630-2223
Anbieter:   OLYMPUS OPTICAL
Objektive
Artikelnr. 630-2223
Anbieter:  OLYMPUS OPTICAL
Objektive
Objektive
Plan-achromatisches Objektiv, 20x/0,40, —
Preis
259,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Vergrößerung:
    20x/0,40
  • Bezeichnung:
    Plan-achromatisches Objektiv
  • Seq:
    04
  • Arbeitsabstand: