AuftragsverfolgungKontakt
Spinnerflaschen, BIOGEN
Spinnerflaschen, BIOGEN
, 36000 ml, Mittelhals 110 mm, Seitenhals 45 mm, 2, 400×600 mm
Catalog # WITG5.529.009
Supplier:   witeg Labortechnik
Spinnerflaschen, BIOGEN
Catalog # WITG5.529.009
Supplier:  witeg Labortechnik
Spinnerflaschen, BIOGEN
Spinnerflaschen, BIOGEN
, 36000 ml, Mittelhals 110 mm, Seitenhals 45 mm, 2, 400×600 mm
Price
1 300,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas mit Seitenarmen
Die fluiddynamischen Rührwerkseinheiten gewährleisten einen optimalen Antrieb der Mikroträgerperlen bei sehr niedrigen Mischgeschwindigkeiten. Der gewölbte Gefäßboden verhindert Mikroträgeransammlungen. Die formschlüssige Kompressionsdichtung ermöglicht eine einstellbare Rührwerkshöhe. Hergestellt aus nicht-zytotoxischem Material. Die Kolbeninnenflächen sind auf Anfrage silikonisiert.
Specifications
  • Ø×H:
    400×600 mm
  • Kapazität:
    36000 ml
  • Hals:
    Mittelhals 110 mm, Seitenhals 45 mm
  • Anzahl Seitenarme:
    2
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • WITG0.175.099
    Schraubverschluss GL 100, PP, natur, PTFE-Liner
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 41,20 €