AuftragsverfolgungKontakt
Spinnerflaschen, BIOGEN
Spinnerflaschen, BIOGEN
, 6000 ml, Mittelhals 110 mm, Seitenhals 45 mm, 2, 200×420 mm
Artikelnr. WITG5.529.006
Anbieter:   witeg Labortechnik
Spinnerflaschen, BIOGEN
Artikelnr. WITG5.529.006
Anbieter:  witeg Labortechnik
Spinnerflaschen, BIOGEN
Spinnerflaschen, BIOGEN
, 6000 ml, Mittelhals 110 mm, Seitenhals 45 mm, 2, 200×420 mm
Preis
754,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas mit Seitenarmen
Die fluiddynamischen Rührwerkseinheiten gewährleisten einen optimalen Antrieb der Mikroträgerperlen bei sehr niedrigen Mischgeschwindigkeiten. Der gewölbte Gefäßboden verhindert Mikroträgeransammlungen. Die formschlüssige Kompressionsdichtung ermöglicht eine einstellbare Rührwerkshöhe. Hergestellt aus nicht-zytotoxischem Material. Die Kolbeninnenflächen sind auf Anfrage silikonisiert.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Spezifikationen
  • Ø×H:
    200×420 mm
  • Kapazität:
    6000 ml
  • Seq:
    06
  • Hals:
    Mittelhals 110 mm, Seitenhals 45 mm
  • Anzahl Seitenarme:
    2
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • WITG0.175.099
    Schraubverschluss GL 100, PP, natur, PTFE-Liner
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 41,20 €