Spinnerflaschen, BIOGEN
, 1000 ml, Mittelhals 110 mm, Seitenhals 45 mm, 2, 138×246 mm
Artikelnr. WITG5.529.004
Anbieter: witeg Labortechnik
Springe zu:
Product Details & Documents
Borosilikatglas mit Seitenarmen
Die fluiddynamischen Rührwerkseinheiten gewährleisten einen optimalen Antrieb der Mikroträgerperlen bei sehr niedrigen Mischgeschwindigkeiten. Der gewölbte Gefäßboden verhindert Mikroträgeransammlungen. Die formschlüssige Kompressionsdichtung ermöglicht eine einstellbare Rührwerkshöhe. Hergestellt aus nicht-zytotoxischem Material. Die Kolbeninnenflächen sind auf Anfrage silikonisiert.
Zertifizierung:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
- Ø×H:138×246 mm
- Kapazität:1000 ml
- Seq:04
- Hals:Mittelhals 110 mm, Seitenhals 45 mm
- Anzahl Seitenarme:2
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- WITG0.175.099Schraubverschluss GL 100, PP, natur, PTFE-LinerEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 41,20 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.