AuftragsverfolgungKontakt
Messbecher mit Griff | Avantor
Messbecher mit Griff
250 ml, 115 mm, 75 mm, 5 ml
Artikelnr. VITL480941
Anbieter:   VITLAB
Messbecher mit Griff
Artikelnr. VITL480941
Anbieter:  VITLAB
Messbecher mit Griff
Messbecher mit Griff
250 ml, 115 mm, 75 mm, 5 ml
Preis
41,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 12 ST
Product Details & Documents
PP, hochgradig durchscheinend.
  • Das Volumen ist für Links- und Rechtshänder gleichermaßen sichtbar
  • Gute chemische Beständigkeit, tTemperaturbeständig bis 121 °C (für 20 Minuten), Dauergebrauch 100 °C
  • Zum Schutz der Graduierungen wird eine Reinigung bei nicht mehr als +60 °C empfohlen
  • Zum Autoklavieren empfehlen wird die Ausführung mit erhabenen Graduierungen
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch und eine Vielzahl weiter Verwendungen. Mit stabilem Griff und gut lesbarer, aufgedruckter beidseitiger, schwarzer Graduierung. Stapelbar.
 : Lebensmittelsichere Produkte laut EC Direktive Nr. 10/2011.
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    75 mm
  • Graduierungsintervall:
    5 ml
  • Kapazität:
    250 ml
  • Höhe:
    115 mm
  • Seq:
    01