Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Petrischalen | Avantor

Petrischalen

Mit Nocken, 60 mm, 8 mm, Unsteril
Artikelnr. RATI9050006
Anbieter:   RATIOLAB
Petrischalen
Artikelnr. RATI9050006
Anbieter:  RATIOLAB
Petrischalen
Petrischalen

Mit Nocken, 60 mm, 8 mm, Unsteril

Preis
59,77 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 ST
Product Details & Documents

Transparent PS, uncoated, with vents.

Spezifikationen
  • Ø:
    60 mm
  • Sterilität:
    Unsteril
  • Ausführung:
    Mit Nocken
  • Höhe:
    8 mm
  • Seq:
    01