Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Petrischalen | Avantor

Petrischalen

Mit Nocken, 147 mm, 18 mm, Unsteril
Artikelnr. RATI9050004
Anbieter:   RATIOLAB
Petrischalen
Artikelnr. RATI9050004
Anbieter:  RATIOLAB
Petrischalen
Petrischalen

Mit Nocken, 147 mm, 18 mm, Unsteril

Preis
114,71 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 220 ST
Product Details & Documents

Transparent PS, uncoated, with vents.

Spezifikationen
  • Ø:
    147 mm
  • Sterilität:
    Unsteril
  • Ausführung:
    Mit Nocken
  • Höhe:
    18 mm
  • Seq:
    02
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.