AuftragsverfolgungKontakt
Separating Funnels, Squibb | Avantor
Separating Funnels, Squibb
500 ml, 29/32 NS
Artikelnr. KAVA632426355506
Anbieter:   Kavalier
Separating Funnels, Squibb
Artikelnr. KAVA632426355506
Anbieter:  Kavalier
Separating Funnels, Squibb
Separating Funnels, Squibb
500 ml, 29/32 NS
Preis
309,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate 3.3 glass, delivered with NS-PE stopper.
  • Very good chemical and temperature resistence
  • Stopcock with PTFE key
  • Without graduations
Spezifikationen
  • Hülse:
    29/32 NS
  • Kapazität:
    500 ml
  • Seq:
    04