Griffinbecher, PP
1000 ml, 148 mm, 108 mm, 50 ml
BURK7122-1000
: BURKLE
Laborbecher nach DIN 12331 und ISO 7056 (Glas), vielseitig einsetzbar.
- PP, hochtransparent
- Aufgedruckte blaue Skala
- Bruchsicher
Bei der Abnahme größerer Stückzahlen ist ein individueller Aufdruck möglich.
ISO 7056
: ISO 7056
- Ext.Ø:108 mm
- Graduierungsintervall:50 ml
- Kapazität:1000 ml
- Höhe:148 mm
- Seq:06