AuftragsverfolgungKontakt
Glass Wool
Glass wool
Artikelnr. ACRO386060500
Glass Wool
Artikelnr. ACRO386060500
Glass Wool
Glass Wool
Glass wool
Preis
24,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 g
Product Details & Documents
This glass wool can be used as a filter aid.
Boiling point: >1000 °C (760 mmHg)
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Glass wool