AuftragsverfolgungKontakt
Vanadium(V)oxid 98+%
Kst.-Flasche, 100 g
Artikelnr. ACRO207991000
Ätzend
Reizend
Gesundheit
Umwelt
Vanadium(V)oxid 98+%
Artikelnr. ACRO207991000
CAS Nummer:  1314-62-1
Vanadium(V)oxid 98+%
Vanadium(V)oxid 98+%
Kst.-Flasche, 100 g
CAS Nummer:  1314-62-1
Preis
44,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Vanadium pentoxide, di-Vanadium pentaoxide
  • CAS Nummer:1314-62-1
  • Formel:O₅V₂
  • MDL-Nummer:MFCD00011457
  • Molekulargewicht:181.88 g/mol
  • Merck-Index:13,09987
  • Siedepunkt:1750 °C (760 mmHg)
  • Schmelzpunkt:690 °C
  • Dichte:3,35 g/cm³
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:215-239-8
  • UN:2862
  • ADR:6.1,III
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Appearance:
    Yellow to orange-brown Powder
  • Assay:
    ≥98.0 %
  • Particle size:
    ≤500 µm
  • Chromium (Cr):
    ≤200 ppm
  • Iron (Fe):
    ≤1000 ppm
  • Silicon (Si):
    ≤200 ppm
  • Sodium oxide (Na2O):
    ≤300 ppm
  • Potassium oxide (K2O):
    ≤300 ppm
Spezifikationen
  • Packung:
    Kst.-Flasche
  • VE:
    100 g
Spezifikationen