HIBIND DNA MINI COLUMNS 2 1 * 50 Tests
Artikelnr. DNACOL2-01
Lieferant: OMEGA BIO-TEK
Frequently Bought Together
Sealing film for manual application, Parafilm® M
Lieferant: HEATHROW
Dekontaminationslösung RNase AWAY®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Nukleinsäuren-Gel-Färbemittel, GelRed™ und GelGreen™
Lieferant: Biotium
VWR®, Transferpipetten, Standard Line
Lieferant: VWR Collection
DNA AWAY® Dekontaminationslösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Lieferant: EPPENDORF
VWR®, Mikroskop-Objektträger
Lieferant: VWR Collection
VWR®, PCR-Gefäße, 0,2 ml
Lieferant: VWR Collection
Eppendorf Tubes® Microtubes with Snap Cap, 5,0 ml
Lieferant: EPPENDORF
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Lieferant: VWR Collection
E.Z.N.A.® Plasmid Mini Kit I
Lieferant: OMEGA BIO-TEK
Einwegspritzen, dreiteilig, HENKE-JECT®
Lieferant: HENKE SASS WOLF
FETAL BOVINE SERUM LOW IN ENDOTOXIN A.H. NOT OF US- 1 * 500 mL
Lieferant: Merck