AuftragsverfolgungKontakt
L(+)-Ascorbinsäure, Millipore® | Avantor
L(+)-Ascorbinsäure, Millipore®
Glass bottle for solids, 1 kg
Artikelnr. 1831-1KG
L(+)-Ascorbinsäure, Millipore®
Artikelnr. 1831-1KG
CAS Nummer:  50-81-7
L(+)-Ascorbinsäure, Millipore®
L(+)-Ascorbinsäure, Millipore®
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS Nummer:  50-81-7
Preis
259,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
  • CAS Nummer:50-81-7
  • Formel:C₆H₈O₆
  • MDL-Nummer:MFCD00064328
  • Molekulargewicht:176.13 g/mol
  • Merck-Index:13,00837
  • Siedepunkt:553 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:190…192 °C
  • Dichte:1,694 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-066-2
  • REACH:exempt
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 kg
Spezifikationen