SN 450/1-A4-GRS KOMPAKTGERÄT Erfassungsbereich [cm/s] Wasser 1...150/ Öl 3...300 Sensorlänge L [mm] 48 Betriebsspannung [V] 24 DC +/- 20% Stromaufnahme [mA] 80 Schaltspannung [V] 250 AC/ 60 DC Schaltstrom [A] 2 A AC/2 A DC Schaltleitung max. 500 VA/ 1 * 1 ST
Artikelnr. EGEEP11086
Lieferant: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together