Induktiver Näherungsschalter IGMF 30265 Schaltabstand s n: 5 mm bündig (St 37) Arbeitspunkt: 0,8 s n Hysterese: < 0,1 s n Umgebungstemperatur: -25°C ... + 120°C Versorgung: 10...55 V DC Schaltausgang: PNP Öffner, kurzschlussfest Schaltstrom: max. 400 1 * 1 ST
Artikelnr. EGEES30265
Lieferant: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together