Buffer solution pH 7, Phosphate buffer
di-Natriumhydrogenphosphat in wässriger Lösung, 7,00, ±0,02, Phosphat, Plastic bottle, 100 mL
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Buffer solution pH 7, Phosphate buffer
Artikelnr. ACRO258591000
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer:
Springe zu:
Product Details & Documents
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Plastic bottle
- pH-Puffertyp:Phosphat
- VE:100 mL
- Bezeichnung:di-Natriumhydrogenphosphat in wässriger Lösung
- pH Genauigkeit:±0,02
- pH-Wert:7,00
- Cat. No.:ACRO258591000
- Aussehen:Clear colourless solution
- Konzentration:3.54 g potassium dihydrogen phosphate and 14.7 g i-sodium hydrogen phosphate per litre