AuftragsverfolgungKontakt
Paraformaldehyd ≥97%
Paraformaldehyd ≥97%
Glass bottle for solids, 100 kg
Artikelnr. A11313.PG
Ätzend
Entzündlich
Gesundheit
Reizend
Paraformaldehyd ≥97%
Artikelnr. A11313.PG
CAS Nummer:  30525-89-4
Paraformaldehyd ≥97%
Paraformaldehyd ≥97%
Glass bottle for solids, 100 kg
CAS Nummer:  30525-89-4
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Polyoxymethylene
  • CAS Nummer:30525-89-4
  • Formel:(CH₂O)n
  • MDL-Nummer:MFCD00133991
  • Merck-Index:14,7025
  • Siedepunkt:135…136 °C (13 mmHg)
  • Schmelzpunkt:120…170 °C (Zersetzung)
  • Dichte:1,30
  • Blitzpunkt:71 °C (159 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-001-8
  • UN:2213
  • ADR:4.1,III
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 kg