AuftragsverfolgungKontakt
Blocker™ Blocking Buffer, Casein | Avantor
Blocker™ Blocking Buffer, Casein
Blocker™ Casein in TBS, blocking buffer, 100 mL
Artikelnr. PIER37583
Blocker™ Blocking Buffer, Casein
Artikelnr. PIER37583
CAS Nummer:  
Blocker™ Blocking Buffer, Casein
Blocker™ Blocking Buffer, Casein
Blocker™ Casein in TBS, blocking buffer, 100 mL
CAS Nummer:  
Preis
57,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Blocker™ Casein in PBS or TBS are ready-to-use, solutions of purified casein protein for blocking steps in Western blot, ELISA, IHC and nucleic acid detection methods.
  • Easy to use
  • Safe, stable and thimerosal-free formulations
  • Purified casein provides fewer chances of cross reaction
  • Flexible and available in PBS and TBS formulations
This blocking buffer contains casein protein that is purified from milk by the Hammarsten method. The phosphate and Tris-buffered saline formulations are used for blocking excess binding sites on membranes and microplates in antibody based detection methods. Blocker Casein buffers are 1% (w/v) casein, which corresponds to the optimal concentration for most applications.
Achtung! Bitte beachten: For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    Blocker™ Casein in TBS, blocking buffer
  • Cat. No.:
    PIER37583
  • Zur Verwendung mit:
    Western blot, ELISA
  • Lagerungspuffer:
    TBS
  • Konzentration:
    1X
  • Physical form:
    Liquid
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.