MultiRAE Lite UEG/CO/H2X/O2/SO2/NO2 6-Gas-Detektor als Pumpengerät, Sensoren: UEG/LEL: Katalytischer-Sensor, Messbereich: 0-100%UEG/LEL CO: elektrochemischer ‚Kohlenmonoxid-Sensor, Messbereich: 0-500ppm H2S: elektrochemischer Schwefelwasserstoff-Sens 1 * 1 ST
Artikelnr. RAESMAA303C1R5E011
Lieferant: RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together