Pumpenköpfe, rotarus®
Einkanal-Pumpenkopf, rotarus® PK 10-24, 5.200 ml/min
Artikelnr. 224-0135
Anbieter: HIRSCHMANN
Springe zu:
Product Details & Documents
Hirschmann brochure insert sheets rotarus® -pump series- tubes Hirschmann brochure rotarus® -pump series-
Hirschmann data sheets rotarus® peristaltic pump head MKF12-8 Hirschmann data sheets rotarus® peristaltic pump head MKF4-8 Hirschmann data sheets rotarus® peristaltic pump head MKF8-4 Hirschmann data sheets rotarus® peristaltic pump head PK10-16 Hirschmann data sheets rotarus® peristaltic pump head PK10-24
Spezifikationen
- Maximale Durchflussrate:5.200 ml/min
- Bezeichnung:Einkanal-Pumpenkopf, rotarus® PK 10-24
- Seq:02
- Min. flow rate:0,66 ml/min
- Cat. No.:224-0135
- Modell:PK 10-24
- Anzahl der Rollen:3