Ex-Strömungswächter Typ STS 110 K Ausführung: G1/2 Abmessung: Sensorlänge inkl. Gewinde 48mm, Gesamtlänge 63mm Erfassungsbereich cm/s: Wasser 1…100 / Öl 3…200 Mediumtemperatur °C: -20…+60 Zone: 0 Ex-Zeichen: II 1/2 G Ex ia IIC T6 Zulassung: TÜV 98 AT 1 * 1 ST
Artikelnr. EGEEP11186
Lieferant: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together